Learn More
RS-1, MedChemExpress
Description
RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | RS-1 |
| CAS | 312756-74-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H16Br2N2O3S |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.76 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(Br)C(S(=O)(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 524.23 |
| Poids de la formule | 524.23 |
| Show More |