Learn More
Tocris Bioscience™ RS 102221 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit 18014272
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18014272 10 mg 10mg
30002151 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18014272 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1050/10
Selective 5-HT2C antagonist
Potent and selective 5-HT2C antagonist (pKi = 8.7). Displays ∽ 100-fold selectivity over the 5-HT2A and 5-HT2B subtypes and is > 100-fold selective over other 5-HT receptors, α- and β-adrenergic and muscarinic ACh receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187397-18-8
Formule moléculaire C27H32ClF3N4O7S
Spécification
Nom chimique ou matériau RS 102221 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 649.08
Pureté >98%
Poids moléculaire 649.079