Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche RS 15 Alox N Flash RS
Code produit 10650156 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre intérieur : 21,2mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10650156 Diamètre intérieur : 21,2mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10650156 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 732873
Expédition estimée: 10-09-2026
Spécification
Longueur (métrique) 116 mm
Type Cartouche Flash RS
À utiliser avec (équipement) Utilisation dans les systèmes Teledyne Isco CombiFlash