Learn More
R&D Systems™ RS 17053 hydrochloride
Code produit 18065562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18065562 50 mg 50mg
18054482 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18065562 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0985/50
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1A antagonist
α1A-adrenoceptor antagonist, with very high affinity for α1A receptors (pKi and pA2 estimates of 9.1 - 9.9) and a 30 - 100 fold selectivity over the α1B and α1D subtypes (pKi and pA2 estimates 7.7 - 7.8).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169505-93-5
Formule moléculaire C24H30Cl2N2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau RS 17053 hydrochloride
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 449.42
Pureté >98%
Poids moléculaire 449.416