Learn More
RS 17053 hydrochloride, MedChemExpress
Description
RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RS 17053 hydrochloride |
| CAS | 169505-93-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H30Cl2N2O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | RS-17053 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.14 mM) |
| SMILES | [H]Cl.ClC1=CC2=C(NC=C2CC(C)(C)NCCOC3=CC=CC=C3OCC4CC4)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 449.41 |
| Afficher plus |