Learn More
(RS)-20,22-Dihydrodigoxigenin, TRC
Code produit 30370873
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30370873 2.5 mg -
30379096 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30370873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4522902.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105880-19-1
Formule moléculaire C23H36O5
Poids moléculaire (g/mol) 392.53
Synonyme Dihydrodigoxigenin, 20,22-Dihydro-digoxigenin, 3β,12β,14-Trihydroxy-5β-cardanolide, (3β,5β,12β)-3,12,14-trihydroxy-cardanolide
Nom IUPAC 4-((3S,5R,8R,9S,10S,12R,13S,14S,17R)-3,12,14-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)dihydrofuran-2(3H)-one
SMILES O[C@]([C@@](CC[C@@]1([H])[C@@]2(CC[C@H](O)C1)C)([H])[C@]2([H])C[C@H]3O)(CC[C@]4([H])C(C5)([H])COC5=O)[C@]34C
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-20,22-Dihydrodigoxigenin
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H36O5/c1-21-7-5-15(24)10-14(21)3-4-17-18(21)11-19(25)22(2)16(6-8-23(17,22)27)13-9-20(26)28-12-13/h13-19,24-25,27H,3-12H2,1-2H3/t13?,14-,15+,16-,17-,18+,19-,21?,22?,23+/m1/s1
Poids de la formule 392.26