Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-AMPA
GREENER_CHOICE
Code produit 30001056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001056 10 mg 10mg
18075832 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001056 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 0169/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Selective AMPA agonist
Prototypical and defining agonist for the AMPA subgroup of ionotropic glutamate receptors.
Active Enantiomer, Inactive Enantiomer and Hydrobromide Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74341-63-2
Formule moléculaire C7H10N2O4
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-AMPA
Quantité 10 mg
Poids de la formule 186.17
Pureté >99%
Poids moléculaire 186.167