Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-CPP
GREENER_CHOICE
Code produit 30001420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001420 50 mg 50mg
18064882 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001420 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 0173/50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Potent NMDA antagonist
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100828-16-8
Formule moléculaire C8H17N2O5P
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-CPP
Quantité 50 mg
Poids de la formule 252.21
Pureté >98%
Poids moléculaire 252.207