Learn More
R&D Systems™ (RS)-(±)-Sulpiride
Code produit 30001141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001141 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001141 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0894/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.23€
    113.40€ / 100mg
    Économisez 12.83€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard selective D2-like antagonist
Standard D2-like dopamine receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-(±)-Sulpiride
CAS 15676-16-1
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C15H23N3O4S
Poids de la formule 341.42
Pureté >99%
Poids moléculaire 341.43