Learn More
Jenway™ Convertisseur RS232 vers USB
Code produit 11430609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430609 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11430609 Fournisseur Jenway™ Code fournisseur 9995979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    78.17€ / 1 pièces
    Économisez 6.73€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Convertit RS232 en USB pour les ordinateurs sans port série
  • Convertit RS232 en USB pour les ordinateurs sans port série
  • À utiliser avec les spectromètres Jenway, les instruments de mesure de conductivité et de pH
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Convertisseur RS232 vers USB