Learn More
IKA™ Extracteur du barreau d’agitation RSE XL
Code produit 17523626 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,04 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17523626 1,04 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17523626 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020100641
En stock
Extracteur du barreau d’agitation magnétique universel RSE XL pour les grandes barreaux d’agitation magnétiques.
  • Extracteur du barreau d’agitation magnétique universel pour les grands barreaux d’agitation magnétiques.
  • Comprend un couplage mécanique pour retirer l’entraînement d’agitation monté sur le flotteur IKAFLON 118.
  • Longueur : 1,04 m
  • Matériau : PTFE, VMQ (conforme à la FDA)
  • Remarque : Avant de retirer les barreaux d’agitation des grands récipients, retirez l’unité d’entraînement I-MAG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Retrait des grandes barreaux d’agitation magnétiques
À utiliser avec (équipement) Entraînement d’agitation monté sur le flotteur IKAFLON 118
Comprend Couplage mécanique
Longueur (métrique) 1,04 m
Matériau PTFE, VMQ
Type Tige magnétique pour récupération des barreaux d’agitation