Learn More
RSV-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16467387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467387 5 mg
16424678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16467387 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112673
MedChemExpress RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
RSV-IN-1 is a human respiratory syncytical virus (hRSV) inhibitor, with an IC50 of 0.11 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau RSV-IN-1
CAS 861139-16-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H21N5O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (233.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(C2=NN=C3N2N=C(C)C4=C3C=CC=C4)=C1)(N(CCO)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 427.48
Poids de la formule 427.48
Pourcentage de pureté 99.33%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus