Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques série RT Touch
Code produit 15258834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 L
5 L
Vitesse:
30 à 2 000 tr/min
Type de bouchon:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
US
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Vitesse Type de bouchon unitSize
15258834 4 L 30 à 2 000 tr/min Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
15268834 5 L 30 à 2 000 tr/min US 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15258834 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880014
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gardez le contrôle grâce à nos agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pour les applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
Gagnez en contrôle grâce aux agitateurs magnétiques série RT Touch Thermo Scientific™, agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pour les applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
Un solide couplage magnétique garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales. Une agitation à démarrage progressif empêche les éclaboussures.
  • Contrôle numérique
  • Conçu pour le support de tige d’agitation
  • Conception légère, à profil bas, format compact
  • Disponible dans deux tailles
  • Contrôle de la vitesse : 30 à 2000 tr/min
Inclut :
Deux couvercles de plaque en silicone antidérapants.
Garantie: 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 4 L
Affichage Numérique
Tension 100/240 V
Puissance 6 W
Dimensions (L x l x H) 11,02 x 8,27 x 2,82 in (280 x 210 x 72 mm)
Hauteur (impériale) 2,82 in
Hauteur (métrique) 72 mm
Longueur (impériale) 11,02 in
Longueur (métrique) 280 mm
Diamètre de plaque supérieure (impériale) 6,69 in
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 170 mm
Largeur (impériale) 8,27 in
Largeur (métrique) 210 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon Ensemble de cordons avec diverses fiches
Certifications/Conformité CE
Garantie et services 2 ans
Type Agitateur
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.