Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante RT2 Basic, 120 V, 60 Hz, prise US
Code produit 15248824 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium
Dimensions:
140 mm de diamètre
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Dimensions Alimentation électrique Type de bouchon Conditionnement
15248824 Aluminium 140 mm de diamètre 230 V, 50/60 Hz Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15248824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    602.87€ / 1 pièces
    Économisez 112.13€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Faites confiance à la précision de notre agitateur à plaque chauffante analogique à profil bas pour vos applications de routine.
Faites confiance à la sécurité et à la vitesse d’agitation constante de l’agitateur à plaque chauffante Thermo Scientific™ RT2 Basic. Bénéficiez d’une puissance de couplage magnétique exceptionnellement élevée et d’un mécanisme d’agitation à démarrage progressif. Profitez d’une montée en température rapide et bénéficiez d’un excellent transfert de chaleur grâce à la structure étroitement intégrée de l’élément chauffant et à une plaque supérieure en alliage revêtu de céramique qui assurent l’uniformité de la température et une parfaite résistance à la corrosion, tout en permettant la surveillance optimale du changement de couleur dans les échantillons ou les milieux de culture au cours de l’opération.
Contrôle cohérent pour une précision optimale
  • Contrôle PID par microprocesseur
  • Vitesse d’agitation jusqu’à 2,000 tr/min
  • En cas de changement de viscosité, la fonction de rétroaction maintient une vitesse régulière.
  • Plage de températures : 350°C / 662°F max
Les fonctions pratiques offrent une grande flexibilité.
  • Deux orifices filetés pour tiges-supports maintiennent divers types de dispositifs tels que les capteurs de température, les thermomètres, la verrerie de laboratoire, etc.
Les fonctions de sécurité offrent une grande tranquillité d’esprit.
  • L’indicateur d’avertissement de surface chaude est allumé lorsqu’il est arrêté et toujours branché jusqu’à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante.
  • Arrêt automatique en cas de surchauffe
  • Cordon d’alimentation amovible
  • L’écran de protection transparent en option protège l’utilisateur des éclaboussures.
Construction / capacité
  • Capacité d’agitation : 20 litres (H2O)
  • Dimensions de la plaque supérieure : 140 mm / 5.5 po de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : aluminium à revêtement en céramique
  • Encombrement (L x l x H) : 290 x 161 x 100 mm / 11.42 x 6.34 x 3.94 po.
  • Matériau du corps : aluminium
  • Affichage : LED numérique (résolution 0.1°C)
  • Puissance calorifique : 600 W
  • Charge maximale : 25 kg / 55.1 lb
  • Alimentation électrique requise : 120 V, 60 Hz /230 V, 50/60 Hz
Accessoires en option
  • Bain chauffant (nº de catalogue 88880141)
  • Écran de protection de sécurité transparent (nº de catalogue 88880142)
  • Tige-support (nº de catalogue 88880143)
  • C-5, Support de pinces (nº de catalogue 88880148)
  • Pince à 3 broches (nº de catalogue 88880149)
Certifications : CE, cCSAus
Garantie : 2 ans
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 230 V
Comprend Ensemble de cordons avec diverses fiches
Matériau du corps Fonte d’aluminium
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Type de contrôleur Balance
Longueur (impériale) 11,42 in
Dimensions 140 mm de diamètre
Hauteur (métrique) 100 mm
max. (métrique) 50° à 350°C
Température (impériale) 122°F à 662°F
Hauteur (impériale) 3,94 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 161 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Largeur (impériale) 6,34 in
Puissance 600 W
Type Agitateur
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 2 000 tr/min
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
Affichage Analogique