Learn More
Thermo Scientific™ Plaques chauffantes RT2, modèle Basic
Code produit 15238824 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium revêtu de céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure unitSize
15238824 Aluminium revêtu de céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15238824 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez notre plaque chauffante à profil bas avec affichage numérique pour une sécurité et une précision plus fiables.
Ayez encore plus confiance en la sécurité et la précision avec la plaque chauffante Thermo Scientific ™ RT2 élégante, à profil bas qui vous offre une précision de commande numérique d’une résolution de 0.1°C et une température maximale de 350°C. Profitez d’une montée en température rapide et bénéficiez d’un excellent transfert de chaleur grâce à la structure étroitement intégrée de l’élément chauffant et à une plaque supérieure en alliage revêtu de céramique qui assurent l’uniformité de la température et une parfaite résistance à la corrosion, tout en permettant la surveillance optimale du changement de couleur dans les échantillons ou les milieux de culture au cours de l’opération.
En plus d’un indicateur d’avertissement de température, un circuit de protection contre la surchauffe désactive le chauffage si la température de la plaque supérieure atteint 450°C.
  • Contrôle numérique
  • Contrôle de la température PID par microprocesseur
  • Trois modes de contrôle de la température sélectionnables par l’utilisateur :
    • Mode optimal
    • Mode rapide
    • Mode lent
  • Minuteur sélectif pour deux utilisateurs pour afficher simultanément la valeur réelle et la valeur configurée
  • Bain-marie antidérapant (en option)
  • Écran de protection de sécurité transparent (en option)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du corps Fonte d’aluminium
Matériau de la plaque supérieure Aluminium revêtu de céramique
Température (impériale) 122°F à 662°F
Type de contrôleur PID
Dimensions 5,5 po de diamètre
max. (métrique) 50°C à 350°C
Hauteur (impériale) 3,94 in
Longueur (impériale) 11,42 in
Largeur (impériale) 6,34 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Largeur (métrique) 161 mm
Puissance 600 W
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon Ensemble de cordons avec diverses fiches
Charge max. d’échantillons 25 kg
Forme Rond
Tension 230 V
Type Plaques chauffantes
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Warranty 2 ans
Affichage LED numérique
Dimensions (L x l x H) 11,42 x 6,34 x 3,94 po (290 x 161 x 100 mm)