Description
- Constante de temps : 1 à 3 secondes ou plus.
- Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
- L'erreur maximale pour l'assemblage de la sonde est ± °1,1 °C + 0,12 % de la lecture inférieure à 300 °F, ±0,35 % de la lecture au-dessus de 300 °F.
- Le coefficient alpha est de 0,003850Ω /Ω /°C (DIN IEC 751). La résistance au point de congélation (0 °C) est de 100Ω .
- Remarque : La constante de temps est le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % de la nouvelle lecture.
- Pour déterminer le temps nécessaire pour atteindre 99 % de la nouvelle valeur, multipliez la constante de temps par cinq.
- Remarque : La plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
- Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
- Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
- Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
- Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
- Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Spécification
Spécification
| Longueur (impériale) du câble | 60 in |
| Longueur (métrique) | 50,8mm |
| Longueur (métrique) du câble | 152.4 cm |
| Matériau | Sonde en acier inox |
| Type de sonde | RTD |
| Type de produit | Sonde RTD hypodermique |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Température max. (métrique) | 700°C |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (impériale) | -58 °F à 1292 °F |
| Show More |