Learn More
RTI-COC 31, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RTI-31 |
| CAS | 130342-80-2 |
| Formule moléculaire | C16 H20 Cl N O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | RTI-COC 31, [1R-(exo,exo)]-3-(4-Chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester, O 371 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20ClNO2/c1-18-12-7-8-14(18)15(16(19)20-2)13(9-12)10-3-5-11(17)6-4-10/h3-6,12-15H,7-9H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(Cl)cc3)N2C |
| Nom IUPAC | méthyl (1S,3S,4S,5R)-3-(4-chlorophényl)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.79 |
| Poids de la formule | 293.1183 |