Learn More
RU 24969, MedChemExpress
Description
RU 24969 is a preferential 5-HT1B agonist, with a Ki of 0.38 nM, but also displays appreciable affinity for the 5-HT1A receptor (Ki=2.5 nM), and has low affinity for other receptor sites in the brain. RU 24969 could decrease fluid consumption and increase forward locomotion.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RU 24969 |
| CAS | 66611-26-5 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H16N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 30 mg/mL (131.41 mM) |
| SMILES | COC1=CC=C2C(C(C3=CCNCC3)=CN2)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.29 |
| Poids de la formule | 228.29 |
| Afficher plus |