Learn More
RU 24969 Succinate (2:1), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole Butanedioate (1:2) |
| CAS | 66611-27-6 |
| Formule moléculaire | 2(C14H16N2O) • (C 4H6O4) |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Butanedioic Acid','compd. with 5-methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole, 5-Methoxy-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole Butanedioate (1:2) |
| Formule InChI | InChI=1S/2C14H16N2O.C4H6O4/c2*1-17-11-2-3-14-12(8-11)13(9-16-14)10-4-6-15-7-5-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-4,8-9,15-16H,5-7H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | OC(CCC(O)=O)=O.COC1=CC=C(NC=C2C3=CCNCC3)C2=C1.COC4=CC=C(NC=C5C6=CCNCC6)C5=C4 |
| Nom IUPAC | 5-méthoxy-3-(1,2,3,6-tétrahydropyridin-4-yl)-1H-indole hémisuccinate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 574.67 |
| Poids de la formule | 574.29 |