Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ rU Phosphoramidite, 20-400 finish bottle
Code produit 17974242 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17974242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17974242 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 27180410
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
rU CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) for use in oligonucleotide synthesis.
Le CEP rU est une phosphoramidite contenant 5’ de DMT et le nucléoside uridine (U) à utiliser dans la synthèse des oligonucléotides. Les phosphoramidites d’ARN contiennent un groupe protecteur 2’-OH, TBDMS (tert-butyl diméthylsilyl). Chaque base possède des groupes protecteurs (sauf T et U) uniques conçus spécifiquement pour protéger l’ARN pendant le processus de synthèse chimique et produire la plus grande quantité possible de produit de pleine longueur. D’autres options de protection de base sont également disponibles pour permettre une déprotection plus rapide et une synthèse plus longue des oligonucléotides. La marque TheraPure indique notre plus haut niveau de pureté des phosphoramidites, développés avec la plus grande rigueur d’analyses haute définition et de profils d’impuretés rigoureusement contrôlés et est donc idéale pour toute application thérapeutique. Ce produit est fourni dans un flacon ambré de 30 ml avec un type de col fini 20-400, compatible avec la plupart des systèmes de synthétiseurs d’oligonucléotides Expedite.
Caractéristiques :
• Nom chimique complet—5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-2’-O-[(tert-butyl)diméthylsilyl]-uridine-3’-O-[(2-cyanoéthyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
• Formule moléculaire : C45H61N4O9PSi
• Base : rU
• Poids de la formule : 861,1 g/mol
• Numéro CAS : 118362-03-1
• Pureté HPLC : ≥99 % ; Impureté M-11 : ≤0,01 %
• Pureté RMN 31P : ≥99 % ; Somme des pics non primaires dans une plage comprise entre 140 et 152 ppm : ≤0,5 % ; Aucune impureté PIII unique >0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pureté RMN du 31P ≥99%
Format Poudre
À utiliser avec (équipement) Synthétiseurs Expedite
Description Base: rU
Poids moléculaire 861.1 g/mol
Type de produit CEP rU
Contenu et stockage Conserver dans le congélateur (à -20°C ou moins).
Type de nucléoside Uridine (U)
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté 99 %
Quantité 1 g
Type de réactif Phosphoramidite
Qualité TheraPure™
Type d’acide nucléique ARN
Gamme de produits TheraPure
À utiliser avec (application) Oligonucleotide synthesis
Forme Poudre
Nom chimique ou matériau 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-uridine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Formule moléculaire C45H61N4O9Psi
CAS 118362-03-1