Learn More
Fisherbrand™ Courroies en caoutchouc pour générateur Van de Graaff
Code produit 12413120 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
3,2cm
Hauteur (métrique):
81 cm de longueur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12413120 3,2cm 81 cm de longueur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12413120
Quantité Prix
1 21.87€ / 1 pièces
10 19.40€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les courroies en caoutchouc Fisherbrand™ pour le générateur Van de Graaff sont bien adaptées à la génération électrostatique.
  • La courroie mobile permet d’accumuler la charge électrique
  • Pour une utilisation en génération électrostatique
Spécification
À utiliser avec (équipement) Junior Van
Hauteur (métrique) 81 cm de longueur
Type de produit Courroie en caoutchouc pour générateur Van de Graaff
Matériau Caoutchouc
Largeur (métrique) 3,2cm