Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipette de sécurité Flip™
Code produit 11870950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11870950 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11870950 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 4719901
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipette de sécurité Deutsch Neumann™ Flip™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
  • Seulement deux points de fonctionnement
  • Évacuer via la nouvelle soupape automatique
  • La poire pour pipette de sécurité le plus simple disponible est la poire de conception à une seule main
  • Possibilité de nettoyer l’intérieur
Spécification
Couleur Rouge
Matériau Caoutchouc
Type Poire de sécurité type Flip
Quantité 1 unité