Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sac d’échantillonnage de gaz en caoutchouc
Product Code. 11754498
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
2 L
5 L
10 L
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) unitSize
11754498 5 L 1 pièce
11744498 2 L 1 pièce
11724498 0,5 L 1 pièce
11764498 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11754498 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. 5607076
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces sacs pour l’analyse des échantillons de gaz. Les sachets pour échantillons de gaz en caoutchouc Saint Gobain Life Sciences Performance Plastics™ sont de forme cylindrique et dotés d’un tube et d’un robinet en ébonite.
  • Les sachets sont conditionnés individuellement
  • Disponibles en boîtes de dix
  • Épaisseur de la feuille de métal : 5/10 mm
  • Tailles et épaisseurs personnalisées disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Comprend Robinetterie
Matériau Caoutchouc
Type de produit Sac d’échantillonnage de gaz en caoutchouc
Capacité (métrique) 5 L