Learn More
Bellingham Stanley™ Rondelles d’appui en caoutchouc pour tubes polarimétriques à bouchon d’extrémité métallique
Code produit 16267350
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tube polarimétrique à bouchon à extrémité métallique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16267350 Tube polarimétrique à bouchon à extrémité métallique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16267350 Fournisseur Bellingham Stanley™ Code fournisseur 3521
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Les rondelles d’appui en caoutchouc pour tubes à bouchon à extrémité métallique et l’outil d’insertion sont des pièces de rechange pour les tubes polarimétriques Bellingham Stanley™.
  • Rondelles d’étanchéité en caoutchouc pour tubes polarimétriques en verre à extrémité métallique
  • Accessoire pour polarimètres Bellingham Stanley
  • Fournies avec l’outil d’insertion
  • Paquet de 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rondelle d’étanchéité d’appui
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Tube polarimétrique à bouchon à extrémité métallique
Longueur (métrique) 15,5 mm