Learn More
Ohaus™ Couvercle de tête en caoutchouc
Product Code. 15792649 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
76 mm
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) Unit Size
15792649 76 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15792649 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30400237
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le couvercle de tête en caoutchouc OHAUS™ est un accessoire à utiliser avec les mélangeurs à vortex numériques et analogiques.
  • OHAUS offre une large sélection d’accessoires pouvant être utilisés sur tous les mélangeurs à vortex OHAUS
  • Augmentez le débit en mélangeant plusieurs échantillons à la fois
  • Mélangez sans effort jusqu’à 52 microtubes ou 8 microplaques
  • Choisissez le support correspondant à la taille de votre échantillon ou optez pour un insert plat et découpez-le selon vos caractéristiques techniques personnalisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Couvercle de tête en caoutchouc
Diamètre (métrique) 76 mm
Description Couvercle de tête en caoutchouc de 7,6 cm (3 po)