Learn More
Koettermann™ Tapis en caoutchouc pour tiroir
Description
- Convient aux armoires hautes et basses
- Fournit une couche de protection aux tiroirs
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Doublure pour tiroirs, protection |
| À utiliser avec (équipement) | Tiroirs |
| Longueur (métrique) | 347 mm |
| Largeur (métrique) | 428 mm |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Tapis de tiroir |