Learn More
Kartell™ Bouchons à orifice unique en caoutchouc
Description
En caoutchouc pour garantir un ajustement serré. Les bouchons à orifice unique en caoutchouc Kartell™ scellent et fixent le milieu dans un flacon tout en assurant l’accès aux tubulures.
- En caoutchouc rouge
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 6mm |
| Hauteur (métrique) | 41mm |
| Quantité | 25/boîte |
| Positions totales | 1 |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 32 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 42 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon conique |