Learn More
Thermo Scientific Patin en caoutchouc
Code produit 10583992 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10583992 Tubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10583992 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 76001805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.60€ / 1 pièces
    Économisez 0.45€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Coussinet en caoutchouc pour tubes de 50 mL et 100 mL à base ronde.
  • Coussinet en caoutchouc pour tubes de 50 mL/100 mL à base ronde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubes
Jetable Réutilisable
Capacité 50 mL, 100 mL
Description Coussinet en caoutchouc pour tubes de 50 mL et 100 mL à base ronde
Type de produit Patin en caoutchouc