Learn More
Thermo Scientific™ Plateau pour microplaques
Code produit 16554802 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Plateau pour microplaques
Plateforme en caoutchouc
Plateforme pour récipient à fond plat
Porte-tubes
Dimensions (L x l):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Matériau:
Caoutchouc
Mousse, plastique
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions (L x l) Matériau Conditionnement
16554802 Plateforme en caoutchouc 82 x 16,5 mm Plastique 1 pièce
16564802 Plateforme pour récipient à fond plat 87,5 x 10 mm Caoutchouc 1 pièce
16574802 Plateau pour microplaques 136,1 x 97,3 mm Plastique 1 pièce
16584802 Porte-tubes 87,5 x 40 mm Mousse, plastique 1 pièce
16594802 Porte-tubes 87,5 x 40 mm Mousse, plastique 1 pièce
16504812 Porte-tubes 87,5 x 55 mm Mousse, plastique 1 pièce
16514812 Porte-tubes 87,5 x 55 mm Mousse, plastique 1 pièce
16524812 Porte-tubes 87,5 x 55 mm Mousse, plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16554802 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88882120
En stock
Achetez des accessoires assortis pour mélangeurs à vortex numériques
Accessoires assortis pour mélangeurs à vortex numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme en caoutchouc
Matériau Plastique
Dimensions (L x l) 82 x 16,5 mm
Couleur Noir
Description Plateforme en caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Mélangeur à vortex numérique