Description
Accessoires assortis pour mélangeurs à vortex numériques
Service Plan
Directives de garantie standard Thermo, service de réparation et pièces de rechange gratuites dans le cadre de la garantie
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Dimension du tube | 12 mm de diamètre |
| Type de produit | Porte-tubes |
| Matériau | Mousse, plastique |
| Dimensions (L x l) | 87,5 x 40 mm |
| Couleur | Noir |
| Description | Tube de 13 x 12 mm de diamètre |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur à vortex numérique |