Learn More
Bellingham + Stanley™ Anneaux en caoutchouc pour tubes polarimétriques
Code produit 11940088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
15,5 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11940088 15,5 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11940088 Fournisseur Bellingham + Stanley™ Code fournisseur 3564
Expédition estimée: 14-12-2026
Compatible avec les tubes polarimétriques en verre. Bellingham + Stanley™ Les rondelles en caoutchouc pour tubes polarimètres sont des pièces de rechange qui se placent entre la vitre de couverture et le bouchon des tubes de remplissage utilisés dans les polarimètres.
  • Pièce de rechange pour tubes polarimétriques en verre
  • À utiliser entre le couvercle en verre et le couvercle d’extrémité
  • Anneaux en caoutchouc de 15,5 mm de diamètre
  • Vendus par sachets de 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rondelles de rechange (utilisées entre la lamelle en verre et le bouchon)
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Tube pour polarimètre en verre
Diamètre (métrique) 15,5 mm