Description
- Mobilité et manœuvrabilité des charges lourdes
- Toutes les constructions en plastique de qualité professionnelle résistent à la rouille, à l’ébrèchement et au bossellement
- Les roues à usage intensif et pivotantes facilitent la mobilité
- Contient un fût 55 gal. et un récipient en plastique Dia. x H : 61,9 x 18,1cm (24,4 x 7,13 in)
- Capacité maximale : 500 lb (227 kg)
Spécification
Spécification
| Type | Châssis roulant pour tambour |
| Capacité | fût 55 gal. |
| Capacité de charge (impériale) | 500 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 227 kg |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (impériale) | 24,37 in |
| Diamètre (métrique) | 61,9cm |
| À utiliser avec (application) | Mobilité et manœuvrabilité des charges lourdes |
| À utiliser avec (équipement) | Conteneurs |
| Afficher plus |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?