Learn More
Formiate de rubidium hydraté, 99,8 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376868 10 g 10g
11386868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013499.09
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3495-35-0 | Molecular Formula: CHO2Rb | Molecular Weight: 130.49 g/mol
L’humidité du formate de Rubidium est utilisé dans les anticoagulants, le matériel dentaire, les indicateurs et les réactifs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3495-35-0
Formule moléculaire CHO2Rb
Poids moléculaire (g/mol) 130.49
Numéro MDL MFCD00054359
Clé InChI ZIMBPNXOLRMVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme rubidium formate, formic acid, rubidium salt, formic acid rubidium salt, 64-18-6 parent, formic acid, rubidium salt 1:1, rubidiumformiat, rubidium 1+ formira, rubidium 1+ formate, rubidium 1+ ion formate, formic acid, rubidiumsalt 1:1
CID PubChem 23673641
Nom IUPAC formiate de rubidium(1+)
SMILES [Rb+].[O-]C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubidium formate hydrate
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire RbOOCH·xH2O
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible in water. Also miscible with ether,acetone,ethyl acetate,methanol and ethanol.
Poids de la formule 130.49 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.8%
Forme physique Cristalline
RUO– À des fins de recherche uniquement