Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S NB80SZ
Code produit 15306962 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Coating Material:
NBR
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Coating Material Conditionnement
15306962 NBR 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15306962 Fournisseur uvex Code fournisseur 6019101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.05€
    51.52€ / 1 pièces
    Économisez 5.53€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériel de support entrelacé en coton, ainsi que l’extérieur NBR, rend ces gants adaptés aux applications nécessitant une protection contre les produits chimiques et les risques mécaniques.La bande élastique à l’extrémité de la manchette de gants perm
  • Gants de protection chimique NBR longs en coton renforcé entrelacé
  • Le revêtement NBR offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Le matériau de support en interlock de coton de haute qualité améliore le confort de l’utilisateur
  • Les gants sont résistants à une grande variété de produits chimiques, d’acides, d’alcalis, d’huiles minérales et de solvants
  • Ajustement ergonomique avec une dextérité et un instinct améliorés
  • La bande élastique à l’extrémité due la manchette de gants permet d’assurer un ajustement sûr
  • Idéal pour les applications dans l’industrie chimique, les travaux de construction d’égouts et le nettoyage urbain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material NBR
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 9
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKOPT
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton interlock
Séries Rubiflex S NB80SZ
Longueur (métrique) 80 cm