Learn More
uvex Gants de protection chimique Rubiflex S XG35B
Code produit 15337112 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
10
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15337112 10 1 pièce
17290441 7 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15337112 Fournisseur uvex Code fournisseur 6055710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.85€
    15.21€ / 1 pièces
    Économisez 1.64€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de protection chimique NBR en tricot jersey et légers sont dotés de la technologie Xtra Grip pour une meilleure préhension dans les zones humides ou huileuses.
  • Gants de protection chimique NBR en tricot jersey et légers avec revêtement XG Grip
  • La technologie Xtra Grip offre une préhension sûre dans les zones humides et huileuses
  • Le matériel de support en interlock de coton garantit un niveau élevé de confort pour l’utilisateur
  • La fabrication multicouche offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Résistants aux graisses, aux huiles minérales et à une grande variété de produits chimiques
  • Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material NBR
Couleur Bleu, Noir
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants résistants aux produits chimiques
Dimensions 10
Norme EN388 3121X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKNOPT
À utiliser avec (application) Automobile, manipulation de produits chimiques, travaux en laboratoire, entretien et manipulation de métaux
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton
Séries Rubiflex S XG35B