Learn More
Rubrène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430408 25 g 25g
15410408 1 g 1g
15420408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53507.14
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532.686 g/mol
Rubrene is an organic semiconductor used in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic field-effect transistors. It is used as a sensitizer in chemoluminesence. It is also used to prepare single crystal transistors. It acts as a reagent for chemiluminescence research and for transition metal complex ligation. Further, it is used as a p-type organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rubrène est un semi-conducteur organique utilisé dans les diodes électroluminescentes organiques (OLED) et les transistors organiques à effet de champ. Il est utilisé comme agent sensibilisant dans le cadre de la chimiluminesence. Il est également utilisé pour fabriquer des transistors monocristallins. Il agit comme réactif pour la recherche par chimiluminescence et pour la ligature des complexes métalliques de transition. De plus, il est utilisé comme semi-conducteur organique de type p.
Solubilité
Soluble dans le toluène chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 517-51-1
Formule moléculaire C42H28
Poids moléculaire (g/mol) 532.686
Numéro MDL MFCD00003703
Clé InChI YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
CID PubChem 68203
Nom IUPAC 5,6,11,12-tétraphényltétracène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Spécification
Nom chimique ou matériau Rubrene
Point de fusion 330°C to 335°C
Quantité 25 g
Beilstein 1917339
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 532.68
Pourcentage de pureté 97%