Learn More
Rubrène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10449060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10449060 1 g Flacon en verre 1g
10346970 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10449060 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 132380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    91.65€ / 1g
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532.67 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 517-51-1
Formule moléculaire C42H28
Poids moléculaire (g/mol) 532.67
Numéro MDL MFCD00003703
Clé InChI YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
CID PubChem 68203
Nom IUPAC 5,6,11,12-tétraphényltétracène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Specifications
Nom chimique ou matériau Rubrene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 330°C to 335°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 05, II, 726
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 532.67
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline