Learn More
R&D Systems™ Rufinamide
Code produit 18085082
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18085082 10 mg 10mg
18016002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18085082 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3828/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Prolongs inactivation of sodium channels; anticonvulsant
Board spectrum anticonvulsant. Prolongs the inactivation of sodium channels and limits the frequency of action potential firing in cultured and acutely isolated neurons. Displays anticonvulsive activity in a range of animal seizure models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106308-44-5
Formule moléculaire C10H8F2N4O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rufinamide
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 238.19
Pureté >99%
Poids moléculaire 238.198