Learn More
Rufinamide, MedChemExpress
Description
Rufinamide(E 2080
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rufinamide |
| CAS | 106308-44-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H8F2N4O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | CGP 33101 E 2080 RUF 331 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (209.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC2=C(F)C=CC=C2F)N=N1)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 238.19 |
| Afficher plus |