Learn More
Rufinamide, TRC
Code produit 30006526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006526 250 mg 250mg
30003910 50 mg 50mg
17903225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006526 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR701550250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106308-44-5
Formule moléculaire C10 H8 F2 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 238.19
Synonyme 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
Nom IUPAC 1-[(2,6-difluorophényl)méthyl]triazole-4-carboxamide
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Specifications
Nom chimique ou matériau Rufinamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Poids de la formule 238.0666
Pourcentage de pureté >95%