Learn More
Brady™ Robuste et renforcé Nylon Cadenas de sécurité à anse en aluminium pour boîtier
Code produit 13445072 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nylon renforcé
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13445072 Nylon renforcé 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13445072 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    110.19€ / 1 pièces
    Économisez 4.81€
    4% de réduction
En stock
Les cadenas de sécurité compactes Brady sont une gamme légère de cadenas adaptés aux programmes d’isolation énergétique.
  • Ils complètent le Brady Le cadenas de sécurité possède les mêmes caractéristiques.
  • Le cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs des chocs électriques lors de l'insertion de la clé et est usiné avec précision à 5 goupilles pour des découpes de clés plus uniques et une meilleure résistance à la falsification.
  • Le profil de clé paracentrique réservé offre une sécurité optimale et sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l'anse du cadenas n'est pas fermée.
  • Les serrures sont compactes et légères et résistent aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion.
  • Leur corps non conducteur et anti-étincelles présente une conception nervurée pour une prise en main et une manipulation plus faciles.
  • 1 clé fournie avec chaque serrure.
  • Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée).
  • Des fonctions de saisie et de création de graphiques personnalisées sont disponibles.
  • Veuillez contacter le service client pour la création de graphiques personnalisés.
Spécification
Type de produit Cadenas
Alternate Part Number 814122
Couleur Blanc
Matériau Nylon renforcé
Description Cadenas de sécurité - Compacts
Diamètre (impériale) de la manille 0,186 in
Diamètre (métrique) de la manille 4.72 mm
Dimensions (P x L x H) 16 x 32 x 64 mm
Dimensions (L x l) 32 x 64 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (métrique) de la manille 25 mm
Material (Shackle) Aluminium
Nbre de broches 5
Quantité 6 Pk.
Largeur (impériale) 1,26 in
Largeur (métrique) 32 mm
Largeur (métrique) de la manille 25.91 mm