Learn More
Brady™ Différents cadenas de sécurité à clé
Code produit 11896043 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11896043 Noir 1 BX
15643497 Noir 6 pièces
11816053 Vert 1 BX
15613497 Vert 6 pièces
11826053 Orange 1 BX
15633497 Orange 6 pièces
11806053 Jaune 1 BX
15623497 Jaune 6 pièces
11886043 Rouge 1 BX
15693487 Rouge 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11896043 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 051353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    123.22€ / 1 pièces
    Économisez 4.78€
    3% de réduction
En stock
Les cadenas de sécurité Brady™ sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
  • Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
  • La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • Une clé fournie avec chaque verrou
  • Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Type de produit Cadenas de sécurité
Alternate Part Number Cadenas SFTY en acier 38 mm, noir, lot de 6
Couleur Noir
Matériau Nylon renforcé
Description Cadenas de sécurité standard
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (L x l) 38,50 x 86,50 mm
Hauteur (métrique) 38 mm
Hauteur (métrique) de la manille 38,00 mm
Material (Shackle) Acier durci
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 33,00 mm