Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité robustes en nylon renforcé
Code produit 15603557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Largeur (métrique):
38 mm
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) unitSize
15603557 Noir 38 mm 6 pièces
11721386 Noir 38 mm 1 BX
11701386 Bleu 38 mm 1 BX
15683547 Bleu 38 mm 6 pièces
11791386 Marron 38 mm 1 BX
15673557 Marron 38 mm 6 pièces
11741386 Vert 38 mm 1 BX
15623557 Vert 38 mm 6 pièces
11751386 Orange 38 mm 1 BX
15633557 Orange 38 mm 6 pièces
11701396 Violet 38 mm 1 BX
15683557 Violet 38 mm 6 pièces
11711386 Rouge 38 mm 1 BX
15693547 Rouge 38 mm 6 pièces
11711396 Blanc 38 mm 1 BX
15693557 Blanc 38 mm 6 pièces
11731386 Jaune 38 mm 1 BX
15613557 Jaune 38 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15603557 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 813595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    123.22€ / 6 pièces
    Économisez 1.78€
    1% de réduction
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cadenas de sécurité standard Brady™ avec manille en acier sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
  • Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
  • La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • Une clé fournie avec chaque verrou
  • Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Type de produit Cadenas de sécurité
Alternate Part Number Cadenas SFTY en nylon noir 38 mm, lot de 6
Couleur Noir
Matériau Nylon renforcé
Description Cadenas de sécurité : manille en nylon
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (L x l) 38,00 x 86,50 mm
Hauteur (métrique) 86,5 mm
Hauteur (métrique) de la manille 38,00 mm
Nbre de broches 6
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm