Learn More
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
Code produit 15833550 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15833550 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15833550 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4335613
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le tampon de migration concentré est utilisé pour l’électrophorèse avec les analyseurs d’ADN Applied Biosystems™3730 et 3730XL.
Le tampon de charge concentré est utilisé pour l’électrophorèse avec les analyseurs d’ADN Applied Biosystems™ 3730 et 3730xl.
Remarque : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Tampon de migration
Concentration 10 X
Contenu et stockage À stocker entre 2° et 8°C.
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730xl, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage standard
Type de produit Tampon de migration 3730
Quantité 500 mL
Forme Liquide