Learn More
Bolle Safety Lunettes de sécurité RUSH+ 2.0 avec revêtement anti-embrouillement et anti-rayures en platine
Code produit 31810803 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu , Noir
Gris, noir
Rouge, noir
Teinte de la lentille:
Ambré
Bronze
Cuivre
Fumée
Transparent
Dimensions:
M/L
Standard
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture Teinte de la lentille Dimensions Conditionnement
31810803 Rouge, noir Cuivre M/L 1 pièce
31810772 Gris, noir Transparent Standard 1 pièce
31810785 Rouge, noir Transparent Standard 1 pièce
31810796 Gris, noir Fumée Standard 1 pièce
31810778 Rouge, noir Fumée Standard 1 pièce
31810804 Gris, noir Cuivre Standard 1 pièce
31810776 Gris, noir Ambré Standard 1 pièce
31810808 Gris, noir Bronze Standard 1 pièce
31810805 Gris, noir Ambré M/L 1 pièce
31810773 Gris, noir Bronze M/L 1 pièce
31810795 Gris, noir Fumée M/L 1 pièce
31810789 Rouge, noir Fumée M/L 1 pièce
31810782 Gris, noir Transparent M/L 1 pièce
31810793 Rouge, noir Transparent M/L 1 pièce
31810783 Bleu , Noir Transparent M/L 1 pièce
31810780 Gris, noir Cuivre M/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 31810803 Fournisseur Bolle Safety Code fournisseur RUSPMN31E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.32€
    9.22€ / 1 pièces
    Économisez 2.10€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lunettes de sécurité haut de gamme avec revêtement anti-embrouillement et rayures en platine, vision large, confort ergonomique et protection durable.
  • Conçu pour des environnements difficiles : Conçu pour résister à des conditions industrielles exigeantes, ce qui en fait un choix fiable pour les professionnels de la sécurité dans de nombreux secteurs.
  • Champ de vision large : La conception des grandes lentilles améliore la vision périphérique, améliorant la conscience et réduisant les risques dans des environnements de travail dynamiques.
  • Technologie de revêtement PLATINUM : Un revêtement anti-buée et anti-rayures haute performance assure une clarté durable, même dans des conditions difficiles (classés K et N).
  • Confort toute la journée : Un cadre léger et bien équilibré réduit la fatigue du porteur et favorise une utilisation prolongée.
  • Ajustement ergonomique optimisé : Des charnières à large ouverture et un nez flexible minimisent les points de pression et améliorent le confort global.
  • Réduction des espaces pour une meilleure protection : Un design d’ajustement amélioré permet de limiter les espaces entre le visage et les lunettes, améliorant la sécurité.
  • Disponible en deux tailles (S et M/L) : Assure un meilleur ajustement pour un plus large éventail d’utilisateurs, améliorant le confort et la conformité.
  • Options de lentilles polyvalentes : Plusieurs teintes pour lentilles disponibles pour s’adapter à diverses conditions de lumière et environnements de travail exigeants.
  • Durable et économique : Une construction robuste et un revêtement haut de gamme prolongent la durée de vie du produit, réduisant la fréquence des remplacements.
  • Soutient les objectifs de durabilité : fabriqué avec 28 matériaux recyclés, contribuant à réduire l’impact environnemental et à s’aligner sur les engagements ESG.
  • Améliore l’adoption des travailleurs : Un design confortable et adaptable favorise un port régulier, renforçant la sécurité globale au travail.
  • Adapté à plusieurs secteurs : Idéal pour la construction, la fabrication, la maintenance, la logistique et d’autres environnements à haut risque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 16321-1
Type de lentille Classé C (Impact), classé GL1
Revêtement de la lentille Platine, Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Cuivre
Type de produit Lunettes de sécurité
Couleur de la monture Rouge, noir
Dimensions M/L
Matériau Plastique
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate, TPR
Protection UV UV380
Frame Type Sans monture