Learn More
Brady™ Station de verrouillage portative en polypropylène antirouille
Code produit 11721116 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
11721116 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11721116 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 811217
En stock
La station de consignation portable en polypropylène antirouille garantit que les dispositifs de consignation restent facilement accessibles et prêts à l'emploi en cas de besoin.
  • Ces stations compactes et robustes sont dotées d'une poignée amovible pour une portabilité aisée, ainsi que de fentes pour vis permettant une fixation murale permanente.
  • Le couvercle semi-transparent verrouillable protège le contenu des environnements difficiles.
  • Fournissez une boîte par travailleur ou partagez-en une au sein de votre équipe.
  • Transporter son matériel n'a jamais été aussi simple et propre.
  • La station est livrée vide.
Spécification
Type de produit Station de verrouillage
Alternate Part Number ASSY, POSTE DE VERROUILLAGE
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Profondeur (impériale) 6,73 in
Profondeur (métrique) 171 mm
Description Station de verrouillage portative
Dimensions (P x L x H) 171 x 462 x 432 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 17,008 in
Hauteur (métrique) 432 mm
Comprend La station est fournie sans contenu
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 17,008 in
Largeur (métrique) 432 mm