Learn More
Brady™ Station de cadenas portative en polypropylène antirouille
Code produit 11731116 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11731116 Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731116 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 811218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    125.29€ / 1 pièces
    Économisez 4.71€
    3% de réduction
En stock
La station de cadenas portable en polypropylène antirouille garantit que les dispositifs de verrouillage restent facilement accessibles et prêts à l'emploi en cas de besoin.
  • Ces stations compactes et robustes sont dotées d'une poignée amovible pour une portabilité aisée, ainsi que de fentes pour vis permettant une fixation murale permanente.
  • Le couvercle semi-transparent verrouillable protège le contenu des environnements difficiles.
  • Fournissez une boîte par travailleur ou partagez-en une au sein de votre équipe.
  • Transporter son matériel n'a jamais été aussi simple et propre.
  • La station est livrée vide.
Spécification
Type de produit Station de verrouillage
Alternate Part Number STATION DE CADENAS PORTABLE (VIDE)
Couleur Jaune
Matériau Polypropylène
Profondeur (impériale) 2,52 in
Profondeur (métrique) 64 mm
Description Station de cadenas portative
Dimensions (P x L x H) 64 x 337 x 432 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 17,008 in
Hauteur (métrique) 432 mm
Comprend Station de cadenas portative
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 13,268 in
Largeur (métrique) 337 mm