Learn More
Ruthénium, 99,9 %, (analyse des métaux à l’état de trace), maille -200, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10540014 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10540014 25 g Flacon en verre 25g
10573561 1 g Flacon en verre 1g
10624712 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10540014 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198100250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-18-8
Formule moléculaire Ru
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nom IUPAC Ruthénium
SMILES [Ru]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
Couleur Gris
Note relative au nom -200 mesh
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Forme Poudre
Merck Index 15, 8433
Poids de la formule 101.07
Qualité Métal à l’état de traces
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.