Learn More
Ruthénium sur carbone, TRC
Code produit 30415491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415491 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR70181010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium
CAS 7440-18-8
Quantité 10 g
Formule moléculaire Ru
Synonyme Ru
Formule InChI InChI=1S/Ru
SMILES [Ru]
Nom IUPAC Ruthénium
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
Poids de la formule 101.9043