Learn More
Granulés de ruthénium, 3-6 mm, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15432947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 055236.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ruthenium pellets
Couleur Gris
CAS 7440-18-8
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Granulométrie 3 to 6mm
Poids ≈1.5 to 2.5g/pellet
Forme Culot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ru
Numéro MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Synonyme on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
Clé InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ru]
Nom IUPAC Ruthénium
Poids moléculaire (g/mol) 101.07
CID PubChem 23950
ChEBI CHEBI:30682
Pourcentage de pureté 99.95%